Tisk…
Jodid měďný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11606.30EA 3110 CZK
11606.30 11606.A1 11606.C4
Jodid měďný ≥98%
Jodid měďný
As a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, temperature indicator with HgI2
Vzorec: CuI
MW: 190,45 g/mol
Bod varu: ∼1290 °C
Bod tání: 605 °C
Hustota: 5,63
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692