Tisk…
Oxid měďný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL678945-25MLEA 8370 CZK
SIAL678945-25ML
Oxid měďný, Sigma-Aldrich®
Oxid měďný
Vzorec: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Bod varu: 1800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1232 °C
Hustota: 5,7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010974
CAS číslo: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694