Tisk…
Oxid měďnatý ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
12299.36EA 2660 CZK
12299.36 12299.A9 12299.A3
Oxid měďnatý ≥97%
Oxid měďnatý
As a pigment, in sweeting petroleum gases, in galvanic electrodes, metallurgical flux, as an optical glass polishing agent, and as a catalyst in organic reactions
Vzorec: CuO
MW: 79,55 g/mol
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 6,3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674