Tisk…
Copper(I) thiocyanate ≥96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40220.18EA 1670 CZK
40220.18 40220.30
Copper(I) thiocyanate ≥96%
Copper(I) thiocyanate
Vzorec: CCuNS
MW: 121,63 g/mol
Bod tání: 1084 °C
Hustota: 2,84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010980
CAS číslo: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02699