Tisk…

Disilver selenide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL400637-5GEA 3660 CZK
SIAL400637-5G
Disilver selenide, Sigma-Aldrich®
Disilver selenide
Vzorec: Ag₂Se
MW: 294,7 g/mol
Bod tání: 896,85 °C
Hustota: 8,216 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014145
CAS číslo: 1302-09-6
EINECS: 215-099-8
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08673

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR