Tisk…
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22510.22EA 1090 CZK
B22510.22 B22510.36
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Bod varu: 650 °C
Bod tání: 394 °C
Hustota: 4,201
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182