Tisk…
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL229997-50GEA 19520 CZK
SIAL229997-50G
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Bod varu: 732 °C (1013 hPa)
Bod tání: 283 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10261