Tisk…
Jodid zinečnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
35727.06EA 3540 CZK
35727.06 35727.14 35727.22
Jodid zinečnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
MW: 319,2 g/mol
Bod varu: 625 °C (rozkl.)
Bod tání: 446 °C
Hustota: 4,74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269