Tisk…
Titanium nitride ≥99.7% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
14510.30EA 8450 CZK
14510.30 14510.18 14510.A1
Titanium nitride ≥99.7% (metals basis)
Titanium nitride
Vzorec: NTi
MW: 61,89 g/mol
Bod tání: 2950 °C
Hustota: 5,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049596
CAS číslo: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5