Titanium(IV) oxide rutile ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
14631.30EA
44200
CZK
14631.30
14631.18
14631.09
Titanium(IV) oxide rutile ≥99.99% (metals basis)
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec:
O₂Ti MW: 79,88 g/mol Bod varu: 2500…3000 °C Bod tání: 1830…1850 °C Hustota: 4,23 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 |