Vanadium(IV) fluoride ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11543.06EA
1820
CZK
11543.06
11543.14
Vanadium(IV) fluoride ≥95%
Vanadium(IV) fluoride
Vzorec:
F₄V MW: 126,94 g/mol Bod tání: 325 °C (rozkl.) Hustota: 2,975 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042554 CAS číslo: 10049-16-8 EINECS: 233-171-7 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,10057 |