Oxid vanadičný ≥99.2%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11093.14EA
1780
CZK
11093.14
11093.A1
11093.30
Oxid vanadičný ≥99.2%
Oxid vanadičný
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics Colourant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye
Vzorec:
O₅V₂ MW: 181,88 g/mol Bod varu: 1750 °C (rozkl.) Bod tání: 690 °C Hustota: 3,357 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS číslo: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09987 |