Manganese(II) chloride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
42844.04EA
1450
CZK
42844.04
42844.18
42844.09
Manganese(II) chloride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Manganese(II) chloride
Vzorec:
Cl₂Mn MW: 125,84 g/mol Bod varu: 1190 °C Bod tání: 650 °C Hustota: 2,977 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS číslo: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05768 |