Síran kobaltnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
10696.14EA
7210
CZK
10696.14
10696.22
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec:
CoSO₄·7H₂O MW: 281,1 g/mol Bod tání: 735 °C Hustota: 2,03 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS číslo: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |