Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10303000EA 1110 CZK
EHERC10303000
L(+)-Kyselina askorbová
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg