Tisk…
Nikotinamid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC15519500EA 1220 CZK
EHERC15519500
Nikotinamid
Nikotinamid
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…128 °C
Hustota: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006395
CAS číslo: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574