Sodium bis(trimethylsilyl)amide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
33505.09EA
2910
CZK
33505.09
33505.04
Sodium bis(trimethylsilyl)amide ≥98%
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183,38 g/mol Bod tání: 171…175 °C Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009835 CAS číslo: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 3096 ADR: 8,II |