Tisk…
VWR® PerfectBlue, Zdroj napájecí, high current
Dodavatel: VWR
PerfectBlue™
700-1316EA 28400 CZK
700-1316
VWR® PerfectBlue, Zdroj napájecí, high current
Zdroje napájecí
Napájecí zdroj VWR® PerfectBlue je zkonstruován s čelní deskou z ABS zpomalující hoření a je ideální pro elektroforézu DNA, RNA, proteinů, při blotovacích metodách a pro rutinní horizontální a vertikální elektroforézu.
  • nenáročný na prostor díky kompaktní velikosti a stohovatelným krytem
  • barevný displej TFT-LCD (2,4') zobrazuje během provozu všechny parametry
  • časovač s funkcí alarmu
  • provozní režimy s konstantním napětím/proudem/výkonem
  • po výpadku napájení se program restartujte automaticky
Zdroj je řízený mikroprocesorem a má čtyři páry výstupních zdířek, které pokrývají nejširší škálu aplikací v obecné laboratorní praxi. Díky mikroprocesorovému ovládání může pracovat buď nepřetržitě nebo v časovém režimu a uživatel může kdykoliv pozastavit a obnovit provoz bez nutnosti vynulovat časovač.
Jednotka může pracovat v programovém režimu s šesti úrovněmi nastavení. Má předprogramované typické provozní podmínky pro snadné uvedení do provozu. Je navržena s funkcemi pro zajištění bezpečnosti laboratoře a experimentu
Zdroj vysokého proudu poskytuje vyšší výstupní proud a výkon (W) ve srovnání s univerzálním modelem, což zvyšuje účinnost při elektroforéze DNA, metodě Western blot a SDS-PAGE aplikacích.
Mezi další funkce patří detekce unikajícího proudu, ochrana před přehřátím / napětím, detekce náhlých změn zatížení a izolované konektory. Při provozu s konstantním napětím nebo proudem nastává automaticky bod průchodu (crossover), při nastavení cílového konstantního režimu, systém automaticky nastaví další parametry na maximum, aby umožnil konstantní chod.