Tisk…
VWR® PerfectBlue, Jednotky blotovací
Dodavatel: VWR
VWR®
700-1230EA 54390 CZK
700-1230 700-1228
VWR® PerfectBlue, Jednotky blotovací
Blotting - Zařízení
Elektroblotovací jednotky PerfectBlue S a M jsou určeny k rychlému přenosu nukleových kyselin nebo proteinů současně ze čtyř polyakrylamidových gelů na vhodnou blotovací membránu, tj. nitrocelulózovou, nylonovou nebo PVDF. Barevně značené kazety usnadňují sestavení přenosového sendviče a bezchybný přenos. Díky velkému objemu pufru a zabudovanému chlazení je možné provádět časově náročnější přenosy proteinů s vysokou molekulární hmotností při vyšším napětí/proudu.
  • Robustní pufrovací komora pro až čtyři barevně kódované sací patrony s dostatečným objemem pro magnetické míchadlo pro zajištění rovnoměrné teploty a pH
  • Vysoce odolné, vysoce jakostní ocel a titanové elektrody potažené platinou poskytují jednotné elektrické pole po celé přenosové ploše; pozlacené zástrčky a elektrody odolné proti korozi pro dlouhou životnost a spolehlivý elektrický kontakt
  • Systém cirkulace vody pro vyrovnávací chlazení na dně nádrže s účinným výměníkem tepla vyrobeným z keramického hliníku a zvýšenou výměnnou plochou pro podporu přenosu tepla
  • Bezpečnostní kryt obsahuje bezpečně připojené kabely pro zvýšení bezpečnosti uživatele