Tisk…
Marker proteinový IV (barvený) peqGOLD
Dodavatel: VWR
Peqlab peqGOLD
27-2110EA 4440 CZK
27-2110
Marker proteinový IV (barvený) peqGOLD
Činidla pro elektroforézu Markery molekulární
Barvený proteinový marker IV peqGOLD je směs 10 rekombinantních vysoce čistých barvených proteinů připravených k použití v nanášecím pufru. Koncentrace proteinů jsou optimalizované tak, aby poskytovaly dobře definované pásy přímo viditelné v SDS-polyakrylamidových gelech.
  • 10 fragmentů: ~180, ~130, ~95, ~72, ~55, ~43, ~34, ~26, ~15 und ~10 kDa
Osm z desíti proteinů s rozsahem molekulární hmotnosti od 10 kDa do 170 kDa jsou spojeny s modrým chromoforem a tvoří jasně definované a ostré pásy při analýze SDS-PAGE. Protein s kDa 72 je spojen s oranžovým barvivem a slouží jako referenční pásmo. Pásmo 10 kDa je pro lepší orientaci vyznačeno zeleně.
Proteinový marker lze použít pro přibližné určení neznámého počtu proteinů, pro přesné určení molekulární hmotnosti je lepší využít nebarvené proteinové markery. Barvený marker je ideální pro sledování průběhu elektroforézy a účinnosti Western přenosu.
Upozornení: Proteinový marker IV peqGOLD je optimalizován pro použití s 4 - 20% SDS polyakrylamidovými gely. Gely s 8 -10% SDS mohou způsobit migraci proteinů s nízkou molekulární hmotností s kontrolním barvivem.
Kovalentně vázané chromofory ovlivňují mobilitu proteinů, barvený proteinový marker peqGOLD by měl být používán pouze pro přibližné určení molekulární hmotnosti.
Proteinový marker IV peqGOLD obsahuje 2% SDS a není proto vhodný pro použití s nativními polyakrylamidovými gely k určení nativní molekulární hmotnosti proteinů.