Tisk…
qPCR cykler, Q
Dodavatel: Quantabio
733-2630EA 369225 CZK
733-2630 733-2892 733-2629
qPCR cykler, Q
PCR cyklery
Cykler Q qPCR využívá patentovanou technologii magnetické indukce k rychlému zahřívání vzorků. Ve spojitosti s nucenou ventilací pro chlazení umožňuje pořízení dat za pouhých 25 minut. Dodává se jako dvoukanálový nebo čtyřkanálový model, robustní optický systém získává data ze všech kanálů současně a umožňuje běh nejrychlejších vícečetných testů.
  • Ultra rychlá akvizice dat - 35 cyklů za 25 minut (doby cyklu získané s rychle cyklujícími vzorovými směsmi a testy krátkých amplikonů cílené na cDNA
  • Bezkonkurenční výkon - detekuje dvojnásobné rozdíly hladiny exprese
  • Přenosný a kompaktní - přeprava bez veškeré kalibrace
  • Rozšiřitelný a bezdrátový - připojení až 10 přístrojů (48 vzorků/nástroj)
  • Technologie magnetické indukce - eliminuje variabilitu oproti cyklerům na bázi bloku
Díky miniaturním rozměrům reproduktoru a hmotnosti 2 kg je přístroj Q přenosný, všestranný a nevyžaduje kalibraci. Přístroj Q dále poskytuje škálovatelnost, protože každý přístroj může zpracovávat až 48 vzorků na jeden cyklus a k jednomu počítači lze bezdrátově připojit až 10 přístrojů Q přes Bluetooth, což umožňuje zpracovávat až 480 vzorků současně.
Přístroj Q obsahuje jedinečný rotující hliníkový rotor, který zajišťuje vynikající teplotní rovnoměrnost ±0,05 °C oproti tradičním blokovým cyklerům pro PCR v reálném čase, které využívají více Peltierových zahřívacích bloků, jež mohou vytvářet okrajové efekty vedoucí k odchylkám vzorků. Data poskytují nejen vynikající reprodukovatelnost a opakovatelnost, ale umožňují detekci dvojnásobných rozdílů v genové expresi a také identifikaci obtížných SNP třídy IV, které vyžadují rozlišení teploty tání 0,1 °C.
Přístroj Q Cycler nevyžaduje použití referenčních barviv.