Tisk…
Finger atomiser
Dodavatel: Rixius
RIXI8-2500-18-165EEA 59140 CZK
RIXI8-2500-18-165E
Finger atomiser
Uzávěry Uzávěry ke střičce
Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
  • Luran clear cap 165 mm for R 250 stroke
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904