Tisk…
VWR®, Rukavice do čistých prostor, soft nitril, nesterilní, ISO 4
Dodavatel: VWR
VWR®
112-5150EA 10480 CZK
112-5150 112-5145 112-5146 112-5147 112-5148 112-5149
VWR®, Rukavice do čistých prostor, soft nitril, nesterilní, ISO 4
Rukavice
Měkké nitrilové rukavice VWR® jsou vyrobeny z karboxylovaného butadienu akrylonitrilu, který poskytuje spolehlivou a trvanlivou ochranu a současně je velmi pohodlný při práci v čistých prostorách.
  • pravolevé, zdrsněné konečky prstů a rolovaný okraj
  • nejsou vyrobeny z přírodního latexu
  • antistatické
  • pouze na jedno použití
  • nová a jedinečná formulace k prevenci a minimalizaci alergie typu IV nebo dermatitidy způsobené používáním akcelerátorů pri výrobě běžných rukavic
  • prodloužené a měkčí, snadnější nasazování, minimalizace únavy při používání
Doporučeno se pro čisté prostory třídy ISO 4 (FED-STD-209E třída 10) nebo vyšší.
Certifikace: EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016; ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; FTMS 101C-4046; IEST-RP-CC005.4; Kat. III; AQL 1,5
Balení: 100 rukavic ve dvojitém sáčku, 10 sáčků v baleni. Rukavice jsou ve dvojitém uzavřeném polyethylenovém sáčku pro čisté prostory. Každá krabice má dvě vrstvy Sáčky a krabice jsou značeny inkoustem odolným vůči IPA.