These single-use examination and disposable protective gloves are made from nitrile and are developed with sustainability in mind. They are suitable for use in medical applications, food processing and for general lab requirements in non hazardous areas.
- Free from chlorine, natural rubber latex proteins and rubber accelerators, particularly skin friendly for users with latex allergy
- Non sterile, powder-free
- Textured fingertips provide extra grip for wet or dry applications
- Synthetic inner coating for fast and easy glove donning
- Comfortable, strong glove material ensures stability and wearer comfort over long periods of time
Díky inovativním výrobním metodám můžete snížit svou ekologickou stopu a přitom mít rukavice, které jsou šetrné k pokožce, a poskytují vynikající bariérovou ochranu proti patogenům a virům přenášeným krví. Výrobní proces těchto rukavic byl přepracován tak, aby byly snížena spotřeba energie a úroveň CO2 emisí.
Certifikace: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Balení: dodáváno v praktickém 200kusovém balení, díky kterému jsou prodlouženy intervaly dodávek na pracoviště a snížena tvorba odpadů.
Upozornení: * Tloušťka dvojité vrstvy, minimální hodnoty