Tisk…
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL47622-100G-FEA 0 CZK
SIAL47622-100G-F SIAL47622-1KG-F SIAL47622-1G-F SIAL47622-25G-F SIAL47622-10G-F
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Vzorec: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397,5 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077075
CAS číslo: 71989-35-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC) ≥98%
Optical activity [α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate