Tisk…

Peroxodisíran amonný 98+% ACS, Ultrapure

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Ammonium persulphate

J76322.09EA 697 CZK
J76322.09 J76322.22 J76322.A1
Peroxodisíran amonný 98+% ACS, Ultrapure
Peroxodisíran amonný

A high speed initiator used to catalyse acrylamide polymerisation.

Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Bod tání: 120 °C (rozkl.)
Hustota: 1,982
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (unspecified) ≥98.0%
Assay (Aqueous Acidbase Titration) - Titratable Free Acid ≤0.04 mEq/g
Chloride Content Chloride and Chlorate (Cl) ≤0.001%
Residue on Ignition ≤0.05%
Insoluble Material ≤0.005%
Heavy Metals (Pb) ≤0.005%
Iron (Fe) ≤0.001%
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR