Tisk…
Míchadlo hřídelové, Hei-TORQUE core
Dodavatel: Heidolph
Hei-TORQUE
441-0471EA 32210 CZK
441-0473 441-0472 441-0471
Míchadlo hřídelové, Hei-TORQUE core
Míchadla Míchadla hřídelová
Díky svému kompaktnímu designu je míchadlo Hei-TORQUE Core vhodné pro integraci do uzavřených systémů, tj. digestoří, reaktorů nebo výrobních systémů. Může být využito pro média s nízkou nebo střední viskozitou do objemu až 25 L. Díky sklíčidlu s širokým otvorem lze použít i velké hřídele. Proto má míchadlo široké využití v mnoha aplikacích jako jsou homogenizace, disperze, rozrušení aglomerátů.
  • ovládání rychlosti, vypnutí nebo zapnutí pomocí tlačítka