Tisk…
Hledali jste: Optical Filters
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Blue filter
Dodavatel: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Popis: Optical filters, 595 nm
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Daylight filter for focusing lens (631-0007, 631-0009)
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Polarising filter for ring light, Øi=66 mm
Dodavatel: MOTIC
Popis: Panthera, Žlutý filtr (Ø = 45 mm)
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: Lovibond®, Filter set red, yellow, neutral, with 10 filters
Dodavatel: MOTIC
Popis: Filtr ze zabroušeného skla (Ø = 45 mm)
Katalogové číslo: (630-2817)
Dodavatel: MOTIC
Popis: Blue filter for FBGG/2111 stand (Ø = 42 mm)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom