Tisk…
Hledali jste: Mechanical Seals
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Mechanical Seals, grafit, Graphite seal for Thermo Finnigan trace GC, 5 mm Int. Ø
Katalogové číslo: (201-0126)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: PTFE, white.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: Rotor seals are the common wear part in all the Rheodyne® valves and many can be purchased separately or as part of a RheBuild® kit.
Dodavatel: COWIE
Popis: Mechanical Seals, Shaft guide replacement PEEK seal for 8 mm shaft
Katalogové číslo: (555-9211)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Sealing Rings, Graphite liner sealing ring for Agilent SSL liners
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Agilent
Popis: These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation...
Katalogové číslo: (HYPE7010-071)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Thermo Scientific™ Rheodyne™ replacement rotor seals for injectors made of ETFE to maintain the performance of Rheodyne™ sample injectors for high-per...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom