Tisk…
Hledali jste: Adapters, Camera to Microscope
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Adaptéry na kamery umožňují připevnit kamery s různě velkým snímačem na mikroskop pomocí adaptéru C-mount.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kruhový adaptér pro mono- a binokulární mikroskopy (Ø = 30 mm)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: C-mount adapter compatible with Leica microscopes, 0,5×
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Adaptér C-Mount, 0,65× (pro inverzní mikroskopy VWR)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Okulárový adaptér, 0,45×, Ø: 23/30 mm
Katalogové číslo: (630-1747)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Adaptér pro digitální fotoaparát
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (ZEIS4261020000000)
Dodavatel: ZEISS
Popis: Adapter, 60N - 44
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MOTIC
Popis: Adaptér C-mount bez čočky, 1,0×
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Microscope adapters for InjectMan® NI 2 and TransferMan® NK 2. The universal stand is suitable for mounting manipulators on upright or stereo microsco...
Katalogové číslo: (IDCPMS30A)
Dodavatel: Dino-Lite / IDCP B.V.
Popis: Adapter with standard thread to use the holder on third party tripods (not included)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom