(R,R)-(+)-Bis(ɑ-methylbenzyl)amine hydrochloride 97% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL461520-5GEA
7040
CZK
SIAL461520-5G
(R,R)-(+)-Bis(ɑ-methylbenzyl)amine hydrochloride 97% (by GC), Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-Bis(alpha-methylbenzyl)amine hydrochloride
Vzorec:
C₁₆H₁₉N MW: 261,79 g/mol Bod tání: 260…263 °C (lit.) |
MDL Number:
MFCD00216672 CAS číslo: 82398-30-9 |
Výsledky specifikačního testu
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Optical Rotation (c = 3%, Ethanol ) | 71.0 - 75.0° |
Titration by AgNO₃ | 96.5 - 103.5% |
Purity (GC) | ≥96.5% |