Tisk…
Kyselina dusičná 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
310568.1000EA 579 CZK
310568.1000
Kyselina dusičná 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II