Tisk…
Míchačka magnetická, myPlate
Dodavatel: IKA
442-1262EA 12290 CZK
442-1262
Míchačka magnetická, myPlate
Míchadla Míchačky magnetické
Magnetická míchačka myPlate má podobné technické vlastnosti jako oblíbená řada colour squid nebo big squid, kromě toho má navíc možnost individuální úpravy. Vyměnitelný rámeček umožňuje navrhnout si vzhled pracovní desky míchačky myPlate.
  • vysoká chemická odolnost
  • elektronické ovládání motoru
  • vyměnitelný rámeček na pracovní desku
  • účinnost a spolehlivost
  • digitální ukazatel rychlosti
  • lze použít při teplotách 5 až 40 °C (relativní vlhkost 80%), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
Míchačka je dodávána s dekorativním rámečkem pro úpravu pracovní desky. Můžete si svou magnetickou míchačku personalizovat a prohlížet si na ní své oblíbené rodinné nebo jiné fotografie.
Certifikace: stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 54