Tisk…
VWR® M4, Spektrofotometr UV/Vis
Dodavatel: VWR
VWR®
634-1227EA 157530 CZK
634-1227 634-1087
VWR® M4, Spektrofotometr UV/Vis
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Dvoupaprskový spektrofotometr M4 s pulzní xenonovou lampou je jednoduchý, vysoce spolehlivý a přesný produkt.
  • optický systém split-beam současně měří vzorek a slepý vzorek
  • pulzní xenonová lampa pro UV i viditelnou oblast spektra
  • prostřednictvím rozhraní lze připojit k počítači se systémem Windows®
Můžete měřit absorbanci a transmitanci při jakékoli definované vlnové délce, tvořit grafy , které lze následně analyzovat pomocí vestavěných metod.
Navíc lze používat při stanovení luminiscence, měření při více vlnových délkách, kvantitativní analýze, dynamickém stanovení, stanovení DNA / proteinů a měření spektra.
Informace o dodávce: dodáváno s návodem k použití, 10mm kyvetou z křemenného skla, 10mm kyvetou z optického skla, pojistkou, napájecím kabelem a protiprachovým krytem.