Tisk…
VWR® P4, Spektrofotometr UV/Vis
Dodavatel: VWR
VWR®
634-1229EA 120830 CZK
634-1229
VWR® P4, Spektrofotometr UV/Vis
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
UV/Vis spektrofotometer P4 je přístroj se snadnou obsluhou a špičkovým výkonem.
  • vysoce přesný a spolehlivý
  • jednoduchý, elegantní design s hliníkovou základnou
  • snadná výměna lampy, uživatelsky přívětivé rozhraní
Přístroj se základními funkcemi, jako je fotometrické testování, kvantitativní analýzy a skenování spekter.
Informace o dodávce: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1PC), USB cable (1PC), quick manual (1PC), dust cover (1PC), fuse (1PC).