Tisk…
Třepačky orbitální, Hula Dancer
Dodavatel: IKA
444-1125EA 12840 CZK
444-1125 444-1126
Třepačky orbitální, Hula Dancer
Třepačky Vortexy
Třepačky Hula Dancer jsou velice výkonné.
  • robustní krytí
  • pevná a stabilní
  • dotykový režim
Průměr dráhy pohybu třepačky Hula Dancer basic je 4,5 mm, maximální zatížení je 100 g. Rychlost třepání je 2800 ot/min a nelze měnit.
Průměr dráhy pohybu třepačky Hula Dancer digital je 4,5 mm, maximální zatížení je 100 g. Rychlost třepání je nastavitelná v rozmezí od 1200 do 2800 ot/min.
Certifikace: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 40