Míchačka STARVISC 200-2.5 control měří a zobrazuje hodnotu viskozity. Výsledky jsou odečítány v reálném čase na dipleji. Má široké využití v řadě aplikací.
- velice přesné měření trendu kroutivého momentu
- výpočet viskozity může být proveden okamžitě v jednoduché nabídce
- snadno odnímatelná řídicí jednotku a TFT displej
- plynulý běh i při změnách rychlosti
- výkonné zařízení STARVISC je účinné i pro materiály s vysokou viskozitou
Velice užitečné zařízení při vývoji produktů, jednoznačně indikuje během probíhajících výzkumných programů, zda je míchaný materiál vhodný pro zamýšlené použtí.
Certifikace: Stupeň ochrany krytem podle ČSN EN 60529 - IP kód 40
Informace pro objednávání: K zařízení mohou být dodatečně objednány další míchací nástroje.