Tyto polarizační mikroskopy s dobíjecí baterií pro velmi dlouhý venkovní provoz (až 15 hodin) jsou ideální pro vzdělávací účely.
- Energeticky úsporné LED osvětlení s regulací intenzity světla pro konstantní čistou bílou barevnou teplotu
- Koaxiální mechanismus hrubého a jemného zaostřování s dorazem pro zamezení kontaktu mezi objektivem a preparátem
- Nastavitelné napětí knoflíku pro hrubé ostření
- Otočný kruhový stolek, průměr 120 mm
- Cíle N-plánu s protiplísňovou léčbou
- Bezdrátový provoz díky dobíjecí Li-Ion baterii (doba nabíjení: 6 hodin)
Informace o dodávce: Dodáváno připravené k použití s okuláry, objektivy, prachovým krytem a externím napájecím zdrojem s EU, UK a US zástrčkou pro nabíjení Li-Ion baterie. Obsahuje také otočný polarizátor (výsuvný) a pevný analyzátor (výsuvný).