Tisk…
Mrazničky s velmi nízkou teplotou (ULT), řada UF V 500
Dodavatel: Binder
471-1246EA 560980 CZK
471-1246 471-1236 471-1302 471-1247 471-1237
Mrazničky s velmi nízkou teplotou (ULT), řada UF V 500
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Tyto mrazicí boxy s ultra nízkými teplotami zajišťují bezpečné uchovávání vzorků při teplotě –90 °C. Představují spojení vysoké šetrnosti k životnímu prostředí a nízké spotřeby energie, příhodného ovládání a individuální koncepce bezpečnosti.
  • Teplotní rozsah ovladače −90 až −40 °C
  • Nejnižší spotřeba energie ve své třídě
  • Výkonná kaskádová kompresorová chladicí jednotka
  • Chladiva R-290 a R-170 šetrná k životnímu prostředí
  • Účinná tepelná izolace s vakuovými izolačními panely
  • Bezpotenciálový kontakt alarmu pro interní systém alarmu
  • S ethernetovým rozhraním a ukazatelem uplynulého času
Vnitřní komora, police a vnitřní dveře jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli a jsou odolné proti korozi. Dveře lze otevírat ručně pomocí ergonomické kliky nebo stisknutím tlačítka pomocí elektromechanického uzamykacího mechanismu dveří. Elektronická kontrola přístupu je k dispozici prostřednictvím možnosti NumPad. K dispozici jsou dva zadní porty o průměru 28 mm.
Inovativní koncepce těsnění dveří snižuje tvorbu ledu na rámu dveří a zároveň usnadňuje odstraňování ledu.