Tisk…
Triglycerol ≥60% (by HPLC), technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
SIAL17782-50MLEA 0 CZK
SIAL17782-50ML SIAL17782-250ML
Triglycerol ≥60% (by HPLC), technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Triglycerol
Triglycerol was used in the synthesis of (poly)glycerol monoethers. It was also used to enhance the chromatographic behavior of the pesticides in tea matrices.
Vzorec: C₉H₂₀O₇
MW: 240,25 g/mol
Hustota: 1,30 g/mL (20 °C) (lit.)
MDL Number: MFCD00084755
CAS číslo: 20411-31-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
assay ≥60% (HPLC)
impurities ≤20% Di- and Tetraglycerol