Karty pro odběr vzorků GenReleaz ™ a GenReleaz ™ Colour jsou speciálně vyvinuty pro sběr, transport, archivaci a účinnou eluci DNA z biologického materiálu při pokojové teplotě.
- snadný odběr vzorků
- stabilizace DNA na kartě díky poréznímu materiálu
- dlouhodobé uchování DNA při teplotě okolí
- rychlá a jednoduchá eluce DNA
- méně než 30 minut
- úspora nákladů bez potřeby studeného řetězce
Jedním z klíčových rysů GenReleaz ™ je způsob regenerace DNA: účinný eluční proces, který eliminuje potřebu použití souprav pro extrakci DNA.
Lze použít při multiplexní PCR a kvantitativní PCR analýze, analýze STR a SNP, biobankingu, farmakogenomice, screeningu infekčních onemocnění, genotypové analýze, genetické a transgenetické identifikaci.
Certifikace: ISO 18385:2016