Klimatické komory Solid.Line KBF-S se ideálně hodí k dlouhodobému testování a zrychlenému testování stability farmaceutických produktů v souladu s předpisy ICH Q1A. Interiér odolný vůči korozi a bez kondenzace zajišťuje mimořádně stabilní hladiny teploty a vlhkosti, i když je komora zcela naplněná.
- Regulace vlhkosti s kapacitním senzorem vlhkosti a zvlhčováním parou
- LCD pro teplotu a vlhkost společně s dalšími informacemi a alarmy
- Interní zařízení k záznamu dat, naměřené hodnoty lze odečítat v otevřeném formátu prostřednictvím USB
- Autotest jednotek pro komplexní analýzu stavu
- Přístupový port se silikonovou zátkou, 30 mm, vlevo
- Nezávislé teplotní bezpečnostní zařízení (DIN 12880) třídy 3.1 s akustickým a vizuálním teplotním alarmem
Units have a stainless steel inner chamber and the APT.line™ pre-heating chamber technology ensures air is circulated evenly and gently within the usable space, creating precise and homogeneous climate conditions. KBF-S constant climate chambers can often be used as a cost-effective alternative to environmental chambers. They feature an Ethernet interface, are easy to program, make documenting test results simple, and include an independent, container-based water supply.
Informace o dodávce: Supplied with two stainless steel racks, including shelf supports. 240 litre and larger models have robust twin castors with brakes.