Tisk…
Kit absorpčních materiálů
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
121-0176EA 2620 CZK
121-0176 121-0178 121-0177
Kit absorpčních materiálů
Absorpční materiály
V tomto praktickém balení naleznete absorpční prostředky, příslušenství, OOP a pokyny k použití.
  • pro vyšší ochranu a výkon pracovníků
  • ideální pro rychlé reakce
  • žluté PVC pouzdro pro viditelné skladování absorpčních pomůcek
  • vysoce všestranné využití, povrchově aktivní, ohnivzdorný materiál
  • odolné a lehké nepromokavé pouzdro chrání sorbenty před vlhkostí
Jasně barevné absorpční materiály pro sběr široké škály agresivních chemikálií, zůstávají přitom chemicky inertní. Bílé absorbenty jsou určeny pro úklid kapalin na bázi ropy, barev a chemikálií nerozpustných ve vodě, jsou hydrofobní a ideální pro vnitřní i venkovní použití. Šedé absorbenty se používají pro neagresivní chemikálie na vodné a ropné bázi.
Informace pro objednávání: dodáváno s 25 (410 × 510 mm), 4 hady (Ø 76 × 1220 mm) a jedním návodem k použití.
Balení: baleno v odolném průhledném PVC pouzdru s popruhem.