EDTA magnesium dipotassium salt ≥98% for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
33350-6X100GEA
11170
CZK
33350-6X100G
HONC33350-25KG
33350-100G
EDTA magnesium dipotassium salt ≥98% for complexometry, Fluka™
EDTA magnesium dipotassium salt
Vzorec:
C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054450 CAS číslo: 15708-48-2 EINECS: 239-803-8 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
pH (0.1 M, 20°C) | 8.5 - 9.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |