Tisk…
Síran hořečnatý concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
38146-1EAEA 2740 CZK
38146-1EA
Síran hořečnatý concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 volumetric solution, Fluka™
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002