Tisk…
Mikroelektrody pH, InLab® Micro Pro ISM® / InLab® Ultra-Micro-ISM® / InLab® Surface Pro-ISM
Dodavatel: Mettler-Toledo
InLab® Surface InLab® Micro InLab® Ultra Micro
662-1237EA 18390 CZK
662-1237 662-2031 662-2039
Mikroelektrody pH, InLab® Micro Pro ISM® / InLab® Ultra-Micro-ISM® / InLab® Surface Pro-ISM
Elektrody Elektrody pH
pH elektrody s MultiPin™ konektorem.
  • referenční systém ARGENTHAL™, který obsahuje lapač iontů stříbra
  • elektrolytický roztok 3 mol/L KCl (kromě InLab® Ultra-Micro-ISM®: FRISCOLYT-B®
Revoluční systém inteligentního řízení senzorů (ISM) nabízí uživateli ještě vyšší úroveň zabezpečení. Kalibrační údaje jsou uloženy na čipu v senzoru a jsou automaticky využity po připojení senzoru k měřiči Tak je možné mít zaručeno, že přístroj vždy pracuje s nejnovějšími kalibračními údaji.
S integrovaným teplotním čidlem NTC 30 kOhm (kromě InLab® Ultra-Micro-ISM®)
* bez teplotního čidla NTC 30 kOhm
Informace pro objednávání: dodávány se zkušebním certifikátem.