Order Entry
2-Oleoyl Glycerol solution ≥98% in ethanol
Hořlavý
2-Oleoyl Glycerol solution ≥98% in ethanol
Dodavatel:  Cayman Chemical
Certifikáty
Hořlavý
2-Oleoyl Glycerol solution ≥98% in ethanol
Dodavatel:  Cayman Chemical
Výsledky testů specifikací
  • Purity:
    ≥98%
  • Formulation:
    A Solution in Ethanol
Výsledky testů specifikací
Informace o produktu
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Dostupnost
    Cena
  • CAYM16537-1
    16537-1
    1 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 1 320,00 Kč
    1 320,00 Kč
    1 * 1 mg
       1 320,00 Kč
  • CAYM16537-5
    16537-5
    5 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 3 500,00 Kč
    3 500,00 Kč
    1 * 5 mg
       3 500,00 Kč
  • CAYM16537-10
    16537-10
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 5 670,00 Kč
    5 670,00 Kč
    1 * 10 mg
       5 670,00 Kč
  • CAYM16537-25
    16537-25
    25 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 10 850,00 Kč
    10 850,00 Kč
    1 * 25 mg
       10 850,00 Kč