Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
- bez obsahu latexu
- vysoká účinnost bakteriální filtrace
- sterilní s úrovní bezpečné sterility 10⁻⁶
- Pouze pro průmyslové použití a pro čisté prostory; nepoužívejte jako ocharnu proti COVID-19
- Tento product není zdravotnickým prostředkem pro lékařské a klinické použití dle znění nařízení (EU) 2017/745 /směrnice 93/42/EEC
- Tento product není osobním ochranným prostředkem (OOP) dle znění nařízení (EU) 2016/425
Gramáž: 20 g/m² (přední vrstva); 25 g/m² (zadní vrstva); 28 g/m² (střed)
Certifikace: úroveň čistoty 2 dle IEST (2440 /ft³ pro ≥0,5 µ).
Balení: v sáčku je 50 roušek, v balení 10 sáčků.