Tento digitální výstražný teploměr je určen k použití v okolních podmínkách. Je určen k řízení teploty v chladicích a mrazících prostorách v laboratořích a lékárnách.
- optický a akustický alarm
- zobrazuje aktuální a max./min. hodnotu současně
- přepíná mezi °C a °F
- 3bodový kalibrační certifikát
Kromě standardní funkce alarmu lze akustický alarm potvrdit stisknutím tlačítka Potvrzení alarmu, zatímco je akustický alarm aktivní. Optický alarm zůstane, dokud se naměřená hodnota nevrátí mezi limity.
* external sensor
** internal sensor
Informace o dodávce: Modely BCT 210 a BCT 220 jsou dodávány se skleněnými lahvemi glykolového roztoku.
Upozornení: Pozor na bezpečnost rukou, riziko pořezání! Zkontrolujte na lahvích možné existující trhliny. Nezapomeňte na případný únik roztoku glykolu. V případě netěsnosti lahve noste nitrilové gumové rukavice.