Tisk…
Fenolová červeň solution, special quality indicator
Dodavatel: Hach
HACH2657512EA 759 CZK
HACH2657512
Fenolová červeň solution, special quality indicator
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
MDL Number: MFCD00003552
CAS číslo: 143-74-8